Filtres-seringues, protéine A Sartobind®
Fournisseur: Sartorius
Sartobind®
516-1186EA 639 EUR InStock
516-1186
Filtres-seringues, protéine A Sartobind®
Filtres Filtres-seringue
Sartobind® Protein A syringe filters are the ideal tool for rapid quantification of immunoglobulins (Ig). The large pore size allows ten times faster flow rate than conventional columns and a shorter operation time.
  • Ready-to-use devices
  • Higher throughput per millilitre
  • Enclosed Luer adapters allow connection to a liquid chromatography system
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité