L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Waist wader, Steelite™ Safety, FW71
Fournisseur: Portwest
FW71BKR37 FW71BKR38 FW71BKR39 FW71BKR40 FW71BKR41 FW71BKR42 FW71BKR43 FW71BKR44 FW71BKR45 FW71BKR46 FW71BKR47
PRTWFW71BKR37EA 46.4 EUR InStock
PRTWFW71BKR37 PRTWFW71BKR38 PRTWFW71BKR39 PRTWFW71BKR40 PRTWFW71BKR41 PRTWFW71BKR42 PRTWFW71BKR43 PRTWFW71BKR44 PRTWFW71BKR45 PRTWFW71BKR46 PRTWFW71BKR47
Waist wader, Steelite™ Safety, FW71
Tenue de travail
Heavy-duty PVC/nitrile safety waist wader with adjustable thigh straps and integrated S5 safety boots.
  • Colour-coded red outsole for easy identification of safety features
  • Slip-and oil resistant, anti-static outsole
  • Energy absorber heel
  • Toe protection cap made from steel (200 J)
  • Pierce resistant steel midsole
Colour: Black
EN ISO 20345:2011, S5
Certifications: EN ISO 20345:2011, S5
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Pointure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
noir 37 1 PAIR PRTWFW71BKR37
noir 38 1 PAIR PRTWFW71BKR38
noir 39 1 PAIR PRTWFW71BKR39
noir 40 1 PAIR PRTWFW71BKR40
noir 41 1 PAIR PRTWFW71BKR41
noir 42 1 PAIR PRTWFW71BKR42
noir 43 1 PAIR PRTWFW71BKR43
noir 44 1 PAIR PRTWFW71BKR44
noir 45 1 PAIR PRTWFW71BKR45
noir 46 1 PAIR PRTWFW71BKR46
noir 47 1 PAIR PRTWFW71BKR47
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité