Chaussures de travail, à lacets, Uni6, 6761
Fournisseur: ABEBA GMBH
6761/38 6761/39 6761/37 6761/48 6761/47 6761/46 6761/45 6761/44 6761/43 6761/42 6761/40 6761/36 6761/35 6761/41
ABEB6761/38EA 119 EUR InStock
ABEB6761/38 ABEB6761/39 ABEB6761/37 ABEB6761/48 ABEB6761/47 ABEB6761/46 ABEB6761/45 ABEB6761/44 ABEB6761/43 ABEB6761/42 ABEB6761/40 ABEB6761/36 ABEB6761/35 ABEB6761/41
Chaussures de travail, à lacets, Uni6, 6761
Chaussures et bottes
Anti-static shoe made from functional leather with honeycomb pattern, non slip sole and fuel resistant foam PU sole.
  • Water-repellent, scratch-proof upper
  • Perspiration-absorbent lining with silver fibre
  • Replaceable acc Wave insoles; orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
Colour: Black
Certifications: DGUV 112-191; EN 20347:2012; O1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité