L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes de chromatographie par perméation sur gel, PLgel MIXTE
Fournisseur: VARIAN
PL1110-6100 PL1110-6500 PL1110-6200 PL1110-6300 PL1110-6504
VARIPL1110-6100EA 1970 EUR InStock
VARIPL1110-6100 568-0784 568-0782 568-0783 568-0785
Colonnes de chromatographie par perméation sur gel, PLgel MIXTE
Colonnes pour chromatographie
Avec ces colonnes mixtes, vous pouvez éliminer les jeux de colonnes non concordantes et les pics parasites pour des résultats plus fiables. Chaque colonne contient un mélange de matériaux de taille de pores différente, homogénéisés avec précision, afin de couvrir une large gamme de poids moléculaire avec un étalonnage linéaire pour éliminer toute non-concordance de colonnes. Il suffit d'ajouter des colonnes supplémentaires pour une résolution encore plus élevée.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité