Safety wash bottles, wide neck, vented, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0310-2056 0310-2054 0310-2055 0310-2051 0310-2052
BURK0310-2056EA 19.8 EUR InStock
BURK0310-2056 BURK0310-2054 BURK0310-2055 BURK0310-2051 BURK0310-2052
Safety wash bottles, wide neck, vented, LaboPlast®
Flacons Pissettes
LDPE, wide-neck bottles.
  • With light protection
  • Safe filling due to wide-necked opening 39 mm neck diameter
  • Permanent print according to GHS with substance name in German, English, French and Spanish, GHS pictograms and CAS number
Si la température ambiante augmente, ou si le soleil brille dans le laboratoire, les pissettes classiques gouttent en raison de l‘augmentation de la pression interne. La vanne de purge permet de réduire la surpression et d‘empêcher l‘écoulement. Avec la vanne de purge sans fuite, le contenu de la bouteille ne peut pas couler lorsque celle-ci tombe, comme c‘est le cas pour les pissettes avec clappet à bille ou alésage de purge.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité