All-layer drill
Fournisseur: Bürkle
BURK5310-0150EA 2420 EUR InStock
BURK5310-0150
All-layer drill
Échantillonneurs Préleveurs de solides
This sampler with drilling blades makes it easy to take samples of media, even those with high density, and every type of highly compacted powders and granulates.
This special zone collector is suitable for heavy and compact substances – in large containers, mixed containers, big bags in the building materials, chemical, pharmaceutical, food and luxury items industries.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité