Burette de titration avec protection contre les éclats, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
9695-3025 9695-3050 9695-3015
612-5501EA 67.8 EUR InStock
612-5501 612-5502 612-5500
Burette de titration avec protection contre les éclats, LaboPlast®
Burettes
La burette de titration avec protection contre les éclats est une burette à fonctionnement rapide selon le Dr. Schilling, avec des bandes Schellbach, aspiration automatique de points zéro et une armature de dosage Bürkle.
  • Burette avec chemise de protection contre les éclats
  • Ajustée sur Ex
  • Burette verre au borosilicate 3.3
  • Incassable, résistante aux produits chimiques
  • Bonne stabilité
  • Pointe de sortie précise, formation de gouttes très fines
  • Pièces en contact avec le fluide : PE, PP, caoutchouc naturel, verre au borosilicate
Un gainage en plastique de la burette de verre augmente la résistance à la casse et fait office de protection contre les éclats. La probabilité que la burette casse une fois est bien inférieure à une burette classique.
L'armature de dosage de Bürkle permet un dosage précis et une filtration fine exacte via le bouton poussoir ou via la micro-vis ainsi qu'une sortie précise via une pointe de sortie fine.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité