70% d'isopropanol, filtré, Contec®
Fournisseur: CONTEC
FBT170I FBC570I
CONTFBT170IEA 191 EUR InStock
CONTFBT170I CONTFBC570I
70% d'isopropanol, filtré, Contec®
Produits nettoyants Désinfectants
Composée de 70% d'isopropanol v/v mélangé à de l'eau hautement purifiée, cette formulation prête à l'emploi élimine les dépenses liées aux opérations de mélange et de filtration. Utilisée pour la désinfection des mains gantées et comme désinfectant de surface, en particulier lorsqu'il est utilisé avec des lingettes Contec®.
  • Filtré à 0,2 µm
  • Adapté aux surfaces dures des salles blanches, isolateurs et hottes à flux laminaire
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité