Stéréomicroscope, GM-171
Fournisseur: MOTIC
1100200600851 1100200600841
MOTI1100200600851EA 3290 EUR InStock
MOTI1100200600851 MOTI1100200600841
Stéréomicroscope, GM-171
Microscopes
Rugged and precise, the GM-171 perform identifications, analyses, and measurements. The trinocular version is designed for photographical or digital capture of the gem.
  • Interpupillary adjustment from 48 to 75 mm
  • C-mount and photo adapters available for the trinocular version
  • 360° rotary base to showcase the gem
Together with a Moticam Pro, it shows instruction for teaching and training by showcasing the gem in real time via a television, a projector, and computer simultaneously.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité