L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Écouvillons, Microdenier
Fournisseur: Texwipe
TX758MD TX714MD TX761MD
115-1897EA 117 EUR InStock
115-1897 115-1895 115-1899
Écouvillons, Microdenier
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Cette série d'écouvillons Microdenier est fabriquée à partir des matériaux Microdenier les plus propres, 100% polyester, sans nylon. La thermoliaison complète élimine la contamination par l'adhésif.
  • Lot coded for traceability and quality control
  • 100% virgin polypropylene handle
Lavés en salle propres, ils présentent un très faible niveau de particules, de résidus non volatiles et d'ions, ils sont conçus pour fournir une meilleure capacité d'absorption et un séchage rapide. Nettoyage sans trace sur les surfaces sensibles aux rayures et compatibilitéMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité