Centrifuges, benchtop, EBA 280 / 280 S
Fournisseur: Hettich
1102 1101
521-1918EA 3570 EUR InStock
521-1918 521-1916
Centrifuges, benchtop, EBA 280 / 280 S
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La centrifugeuse EBA 280 et sa version plus performante EBA 280 S sont de petites centrifugeuses utilisées notamment pour les diagnostics médicaux, l'analyse de l'environnement et les laboratoires de recherche, par exemple pour la sédimentation des cellules et des levures ou pour clarifier des échantillons d'eau et du sol.
  • Système permettant le changement rapide des rotors sans outil et à une seule main: pas besoin de vis ou de tournevis
  • Système de commande avec mémoire des programmes
  • Verrouillage et maintien du couvercle ; système de déverrouillage d'urgence du couvercle
  • Écran LCD rétroéclairé, le réglage de l'heure et de la vitesse s'effectue via les touches fléchées
  • La décantation du rotor permet le lavage des cellules
Les deux centrifugeuses peuvent être utilisées avec diverses oscillations ainsi qu'avec des rotors à angle fixe.
Informations de commande: les rotors et les adaptateurs sont à commander séparemment.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité