Gel permeation chromatography columns, Styragel® HR
Fournisseur: WATERS
WAT044231 WAT054405 WAT054415 WAT044229 WAT044228 WAT044237 WAT044222
WATEWAT044231EA 2330 EUR InStock
WATEWAT044231 WATEWAT054405 WATEWAT054415 WATEWAT044229 WATEWAT044228 WATEWAT044237 WATEWAT044222
Gel permeation chromatography columns, Styragel® HR
Colonnes pour chromatographie
Styragel® HR columns are high-resolution GPC columns packed with 5 µm particles and are ideal for characterising samples in the low to mid molecular range where high resolution is critical.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité