L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Transfer membranes, PVDF, Owl™, Immobilon-P™
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
TM151-1 TM151-4 TM151-5
OWLATM151-1EA 652 EUR InStock
OWLATM151-1 OWLATM151-4 OWLATM151-5
Transfer membranes, PVDF, Owl™, Immobilon-P™
Membranes de transfert
Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Membrane has high protein retention, is compatible with all standard visualization methods, and can be used for protein sequencing. Available in sheet or roll form.
Thermo Scientific offers Immobilon™-P, PVDF transfer membrane manufactured by Millipore™
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité