Analytical HPLC columns, SunFire™ C8
Fournisseur: WATERS
186002731 186002730
WATE186002731EA 865 EUR InStock
WATE186002731 WATE186002730
Analytical HPLC columns, SunFire™ C8
Colonnes pour chromatographie
SunFire™ columns provide symmetrical peak shapes for improved resolution. With new bonding and endcapping technologies, they offer great efficiency for acid, neutral, and basic compounds at low and intermediate pH ranges. They are compatible with mass spectrometry applications, providing sharp peaks, high sensitivity, large peak capacities and very low bleed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité