Strong cation exchange HPLC column, ProPac™ SCX-20
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
074643 074628
555-7501EA 367.46 EUR InStock
555-7501 555-7499
Strong cation exchange HPLC column, ProPac™ SCX-20
Colonnes pour chromatographie
This column is a strong cation exchange column designed specifically to provide high-resolution separation of proteins.
  • pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity
  • Designed for use with a standard-bore HPLC system having a gradient pump module, injection valve and a UV detector
  • Compatible with typical mobile phases including MES, tris, phosphate or acetate buffers
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité