L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
UPLC columns, ACQUITY UPLC™ BEH phenyl
Fournisseur: WATERS
186002884 186002885 186003375 186003911
WATE186002884EA 0 EUR InStock
WATE186002884 WATE186002885 WATE186003375 WATE186003911
UPLC columns, ACQUITY UPLC™ BEH phenyl
Colonnes pour chromatographie
These columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.
  • Chemically stable phenyl sorbent
  • Ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité