UPLC columns, ACQUITY UPLC™ BEH Shield RP 18
Fournisseur: WATERS
186002853 186002854
WATE186002853EA 965 EUR InStock
WATE186002853 WATE186002854
UPLC columns, ACQUITY UPLC™ BEH Shield RP 18
Colonnes pour chromatographie
These columns complement the ACQUITY BEH C18 and C8 phases and provide a necessary and powerful tool for HPLC method development. The embedded carbamate group in the bonded phase ligand provides alternate selectivity, especially for phenolic compounds compared to straight chain alkyl columns.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité