Analytical HPLC columns, XTerra® RP18
Fournisseur: WATERS
186000434 186000662 186000496 186000492 186000442 186000410
WATE186000434EA 795 EUR InStock
WATE186000434 WATE186000662 WATE186000496 WATE186000492 WATE186000442 WATE186000410
Analytical HPLC columns, XTerra® RP18
Colonnes pour chromatographie
XTerra® RP18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed phase C18 columns that incorporate Waters patented embedded polar group technology to improve peak shape performance for highly basic compounds. These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité