Reversed phase HPLC columns, Atlantis® Silica HILIC
Fournisseur: WATERS
186002016 186002012
WATE186002016EA 905 EUR InStock
WATE186002016 WATE186002012
Reversed phase HPLC columns, Atlantis® Silica HILIC
Colonnes pour chromatographie
Atlantis HILIC silica columns are used in combination with high organic mobile phases (>80% acetonitrile) to provide retention of analytes that are simply too polar to be retained by reverse-phase chromatography.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité