Reversed phase HPLC columns, µBondapak® C18
Fournisseur: WATERS
WAT027324 WAT086684 WAT088070 186000925 WAT044480
WATEWAT027324EA 1070 EUR InStock
WATEWAT027324 WATEWAT086684 WATEWAT088070 WATE186000925 WATEWAT044480
Reversed phase HPLC columns, µBondapak® C18
Colonnes pour chromatographie
µBondapak® C18 columns are general purpose, silica-based, reversed phase C18 columns that are based on 10 µm particle technology.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité