Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® L 954
Fournisseur: KCL by Honeywell
954.9 954.10
KCHL954.9EA 122 EUR InStock
KCHL954.9 KCHL954.10
Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® L 954
Gants
Ce gant ambidextre est fabriqué en fibre para-aramide tricotée et contient du carbone. Cette combinaison permet au porteur du gant de travailler avec des températures pouvant atteindre 350 °C.
  • La longue manchette en cuir assure une protection supplémentaire de l'avant-bras
  • Conception à cinq doigts pour une bonne flexibilité et une bonne préhension
  • La fibre para-aramide peut être lavée plusieurs fois sans perdre ses propriétés de protection mécanique
  • Bonne isolation thermique, haute résistance aux coupures
  • Réduction de la charge électrostatique
  • Très grand confort en raison de l'empiècement en coton
Ideal for use in metal work and processing, large bakeries, refineries and other areas with dry heat contact. Can also be used when changing tools at hot machines or when working with heat ovens and cabinet dryers.
Colour: Brown/green
EN 388 (1441), EN 407 (4243XX); Cat. III
Certifications: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Cat. III
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité