Jars, wide mouth, square, with screw cap
Fournisseur: SEMADENI
3743 3744 4457
SEMA3743EA 5.3 EUR InStock
SEMA3743 SEMA3744 SEMA4457
Jars, wide mouth, square, with screw cap
Pots Pots à usage général
Jars, wide mouth, made of PET, crystal clear, with white screw cap.
  • Perfectly glassy and prominently present
  • Elegant, angular shape with white screw cap
Suitable for powders, granules, pastes or foodstuffs. Good chemical resistance to aqueous solutions of mineral acids, salts, soaps, oils, alcohols and aliphatic hydrocarbons. Suitable for alkaline solutions, solvents or strong acids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité