Quick release clamp, for SLV® reaction vessels
Fournisseur: SciLabware
BIBB295-02EA 143 EUR InStock
BIBB295-02
Quick release clamp, for SLV® reaction vessels
Pinces Pinces à usage général
Made of stainless-steel.
  • For securing SVL® lids to reaction vessels
  • One piece construction
  • Can be secured and removed in a single movement with an adjustable locking tab
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité