Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32268
Fournisseur: ABEBA GMBH
32268/41 32268/36 32268/43 32268/47 32268/48 32268/49 32268/50 32268/51 32268/37 32268/38 32268/39 32268/40 32268/42 32268/44 32268/45 32268/46 32268/52
ABEB32268/41EA 130 EUR InStock
ABEB32268/41 ABEB32268/36 ABEB32268/43 ABEB32268/47 ABEB32268/48 ABEB32268/49 ABEB32268/50 ABEB32268/51 ABEB32268/37 ABEB32268/38 ABEB32268/39 ABEB32268/40 ABEB32268/42 ABEB32268/44 ABEB32268/45 ABEB32268/46 ABEB32268/52
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32268
Chaussures et bottes
Chaussures montante anti-décharge électrostatique en cuir lisse avec matériau réfléchissant et semelle extérieure en polyuréthane résistant aux combustibles, antidérapante et auto-nettoyante.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec fibre d'argent
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Talon asymétrique et Flexzone pour un placement et un mouvement naturel du pied
  • Courbure de la taille en TPU, soutien de la voûte plantaire et grande stabilité
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane absorbant les chocs
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Coque métallique (200 J)
Couleur: Blanc/Gris
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité