Lunettes de sécurité, uvex astrospec 2.0
Fournisseur: UVEX
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 40.7 EUR InStock
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Lunettes de sécurité, uvex astrospec 2.0
Lunettes
Nouveau modèle, forme modernisée: grands verres panoramiques en polycarbonate, protections latérales intégrées, et monture enveloppante.
  • Branches souples pour un ajustement précis sans pression sur les oreilles, même lors d'une utilisation prolongée
  • Confort optimal pour tous les visages grâce aux branches 2K, flexibles et inclinables
  • Système de ventilation avec joint labyrinthe, pour un plus grand bien-être des yeux et un confort accru
  • Verres panoramiques en polycarbonate avec protections latérales intégrées, pour une couverture optimale des yeux
  • Pliables à plat
Certifications: EN 160, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité