Glass density bottles, adjusted, MBL®
Fournisseur: SciLabware
BRE000 BRE004 BRE006
BIBBBRE000EA 151 EUR InStock
BIBBBRE000 BIBBBRE004 BIBBBRE006
Glass density bottles, adjusted, MBL®
Flacons de gravité spécifique
Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • Adjusted ready for use - with exact volume engraved on the bottle
  • With individual capillary stoppers which are numbered and matched with the bottle
Complies with ISO 3507
Certifications: ISO 3507
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité