Portoirs de cachets pour traitement, pour manipulation de cachets de 150 mm, série 182/190/194
Fournisseur: ENTEGRIS
A182-60MU-0215 A190-60M-0215 A182-60MB-0215 A194-60MB-0215 A190-60MB-0215 A182-60M-0215 A190-60MH-0215 A182-60MC-0215 A18260MBH0215
216-2062EA 0 EUR InStock
216-2062 216-1575 216-1573 216-2065 216-2063 216-2059 216-2064 216-2061 216-2060
Portoirs de cachets pour traitement, pour manipulation de cachets de 150 mm, série 182/190/194
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Série 182
Portoir de cachets pour traitement de 150 mm de norme industrielle. Contact à quatre points sur la barre en « H » pour un meilleur positionnement des cachets. Style mural ouvert pour minimiser l'emprisonnement de liquide et favoriser une couverture et une évacuation uniforme des solutions. Profil haut pour une protection maximale des cachets.
Interface de l'équipement à barre en « H »
Broches et orifices sur le rail supérieur
Matériau en PFA naturel résistant aux produits chimiques
Capacité de cachets : 25
Dimension D1 : 14,5 mm
Espacement entre les poches : 4,8 mm
Poche plate : 1,5 mm
Série 190
Profil bas pour des performances optimales dans les applications par centrifugation. Contour bas pour une meilleure pénétration des substances pulvérisées sur les cachets. Style mural ouvert pour minimiser l'emprisonnement de liquide et favoriser la couverture et l'évacuation uniforme des solutions.
Interface de l'équipement à barre en « H »
Broches et orifices sur le rail supérieur
Matériau en PFA naturel résistant aux produits chimiques
Capacité de cachets : 25
Dimension D1 : 14,5 mm
Espacement entre les poches : 4,8 mm
Poche plate : 1,4 mm
194 Series
Superior process carrier automation performance. Improved process carrier rigidity and dimensional stability. Four-point contact on the 'H' bar and track for improved wafer positioning. Open sidewall design to minimize liquid traps and promote even solution coverage and drainage. High profile design for maximum wafer protection.
Locating track notches for the center of the thirteenth pocket.
Interface de l'équipement à barre en « H »
Broches et orifices sur le rail supérieur
Matériau en PFA naturel résistant aux produits chimiques
Capacité de cachets : 25
Dimension D1 : 14,5 mm
Espacement entre les poches : 4,8 mm
Poche plate : 1,5 mm
Attention: Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre agence Avantor.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité