Double bossheads
Fournisseur: BOCHEM
5337 5365
241-3177EA 24.9 EUR InStock
241-3177 BOCH5365
Double bossheads
Pinces Noix de serrage
Double bossheads, either made of aluminium or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • With safety screw type 'heart' (M8)
Certifications: DIN 12895
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité