Clamps, three pronged
Fournisseur: Bochem
BOCH5565EA 64.1 EUR InStock
BOCH5565
Clamps, three pronged
Pinces Pinces à usage général
Three pronged retort clamp made of aluminium.
  • Fingers of the clamps are covered with a layer of cork to protect clamped items
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité