L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bottles, water sampling
Fournisseur: LP ITALIANA
299248 299148
LPIT299248EA 550 EUR InStock
LPIT299248 LPIT299148
Bottles, water sampling
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PP, translucent, square, with screw cap.
  • Tamper evident screw caps
  • Sterile
  • Moulded graduations
Bottles for microbiological analysis of chlorinated or non-chlorinated water. Sodium thiosulphate inhibits the effects of chlorine, bromide and ozone present in the water. Ideal for flat storage (fridges, etc).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité