Hypodermic needles
Fournisseur: CADENCE SCIENCE
4000 4002 4005 4017 4021 4022 4023 4028 4040 4043 4045 4047 4050 4052 4056 4058 4059 4060 4065 4066 4067 4070 4071 4072 4075 4076 4090 4093
POPR4000EA 1040 EUR InStock
POPR4000 POPR4002 POPR4005 POPR4017 POPR4021 POPR4022 POPR4023 POPR4028 POPR4040 POPR4043 POPR4045 POPR4047 POPR4050 POPR4052 POPR4056 POPR4058 POPR4059 POPR4060 POPR4065 POPR4066 POPR4067 POPR4070 POPR4071 POPR4072 POPR4075 POPR4076 POPR4090 POPR4093
Hypodermic needles
Aiguilles pour seringues
Hypodermic needles are precision made and the points are machine ground to achieve uniform sharpness. The needle cannula are fabricated of type 304 stainless steel tubing. Precision grinding, micro-bead jet blasting, and ultrasonic cleaning assure they are burrs and debris free.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité