L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Doigtiers, en latex, Rotiprotect®
Fournisseur: Roth Carl
X152.1 X153.1 X154.1
ROTHX152.1EA 13.3 EUR InStock
ROTHX152.1 ROTHX153.1 ROTHX154.1
Doigtiers, en latex, Rotiprotect®
Doigtiers Doigtiers en latex
Couleur : naturel
  • Non poudrés, finition lisse
  • Avec manchette roulée
Longueur : 68 mm
Épaisseur : 0,1 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité