Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Fournisseur: Avantor
7086-03EA 202 EUR InStock
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7337-08 7086-08 7337-07
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales : Analytes polaires de solvants non-polaires, tels que les hydrocarbures, les esters moins polaires et les éthers.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode adsoprtion.
Conditionnement: Certaines colonnes sont conditionnées dans un tambour en fibres contenant une feuille d'aluminium, appelé Jumbo Pack. Les colonnes sont emballées en vrac dans la feuille d'aluminium afin d'éliminer l’inconvénient que représente l’ouverture de plusieurs pochettes individuelles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité