VWR®, Horloge avec calendrier et thermomètre
Fournisseur: VWR
VWR®
620-2219EA 149 EUR InStock
620-2219 VWRU62379-519
VWR®, Horloge avec calendrier et thermomètre
Minuteurs Horloges murales
L×P×H : 235×25×254 mm
  • Heure, date (jour et mois), température de –5 à +50 °C
  • Format : 12 / 24 heures
  • Couleurs tendances
Certifications: Conformité aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, traçabilité selon les normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec une batterie, un support mural et un certificat d’étalonnage .
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité