Accessories for digital temperature controller, MC8108
Fournisseur: Electrothermal
ELET99965-02EA 339 EUR InStock
ELET99965-02
Accessories for digital temperature controller, MC8108
Contrôleurs Contrôleurs de température
The turbine assembly is comprised of components made from chemically resistant materials such as PVDF, sapphire, ceramic and viton.
  • 2 versions of the flow monitor are available with different flow rates
  • The alarm is triggered if the flow rate drops into the alarm zone
  • Works in both automatic and manual mode
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité