Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, Zwiesel
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
11118.01.51/43 11118.01.51/44 11118.01.51/47 11118.01.51/45
SCRR11118.01.51/43EA 75.5 EUR InStock
SCRR11118.01.51/43 SCRR11118.01.51/44 SCRR11118.01.51/47 SCRR11118.01.51/45
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, Zwiesel
Chaussures et bottes
Ces chaussures anti-décharge électrostatique sont fabriquées en microfibre non perforée sur une semelle antidérapante en PU confortable. Elles sont parfaitement adaptées aux applications en cuisine.
  • Doublure intérieure DRY-TECH pour le confort du pied
  • Semelle intérieure en mousse PUR antistatique interchangeable
  • Semelle bien profilée avec talon surélevé
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2004
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité