L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blood collection tubes, with ACD, VACUETTE®
Fournisseur: Greiner Bio-One
455094_1200 456094_1200 455055_1200
GREI455094_1200EA 284 EUR InStock
GREI455094_1200 GREI456094_1200 GREI455055_1200
Blood collection tubes, with ACD, VACUETTE®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
These tubes are available with ACD solutions and are used for blood grouping determinations and also for cell preservation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité