SPE cartridges and columns, Supra-Clean®, C18
Fournisseur: PerkinElmer
N9306448 N9306422 N9306430 N9306438 N9306462 N9306476 N9306478 N9306479 N9306523 N9306589
PERCN9306448EA 129 EUR InStock
PERCN9306448 PERCN9306422 PERCN9306430 PERCN9306438 PERCN9306462 PERCN9306476 PERCN9306478 PERCN9306479 PERCN9306523 PERCN9306589
SPE cartridges and columns, Supra-Clean®, C18
Colonnes pour chromatographie
  • Pure spherical silica
  • Pore size 60 to 120 Å
  • pH range 2 to 8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité