SPE columns, Supra-Clean® REC18
Fournisseur: PerkinElmer
N9306457 N9306491 N9306519 N9306520 N9306522
PERCN9306457EA 197 EUR InStock
PERCN9306457 PERCN9306491 PERCN9306519 PERCN9306520 PERCN9306522
SPE columns, Supra-Clean® REC18
Colonnes pour chromatographie
SPE Supra-Clean® high recovery REC18 are silica based columns with 15% of carbon load. Ideal for extracting non-polar and mid-polar compounds including 100% water solvents when analysing drugs and drug metabolites in biological matrices, trace organic material in water, toxins in food.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité