Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Fournisseur: Avantor
7087-06EA 313 EUR InStock
7087-06 7087-02 7087-26
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux éléments frittés en PE de 20 µm.
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales : Analytes non-ioniques, non-polaires à modérément polaires.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée.
Conditionnement: Certaines colonnes sont conditionnées dans un tambour en fibres contenant une feuille d'aluminium, appelé Jumbo Pack. Les colonnes sont emballées en vrac dans la feuille d'aluminium afin d'éliminer l’inconvénient que représente l’ouverture de plusieurs pochettes individuelles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité