Occupational shoes, clogs, Super Birki WL8011
Fournisseur: LIEFERSERVICE UND LOGISTIK GMB
068071/44 068021/37 068021/38 068021/39 068021/40 068021/42 068021/43 068021/44 068011/42 068011/43 068011/44 068011/45 068071/38 068011/40 068051/36 068051/38 068051/39 068051/40 068051/44 068051/45 068051/46 068011/46 068011/38 068651/40 068651/43 068011/37 068071/45 068051/37 068011/39 068021/41 068021/36 068021/45 068021/47 068021/48 068051/41 068071/46 068071/47 068071/41 068071/35 068071/36 068071/37 068071/43
LIEF068071/44EA 0 EUR InStock
LIEF068071/44 LIEF068021/37 LIEF068021/38 LIEF068021/39 LIEF068021/40 LIEF068021/42 LIEF068021/43 LIEF068021/44 LIEF068011/42 LIEF068011/43 LIEF068011/44 LIEF068011/45 LIEF068071/38 LIEF068011/40 LIEF068051/36 LIEF068051/38 LIEF068051/39 LIEF068051/40 LIEF068051/44 LIEF068051/45 LIEF068051/46 LIEF068011/46 LIEF068011/38 LIEF068651/40 LIEF068651/43 LIEF068011/37 LIEF068071/45 LIEF068051/37 LIEF068011/39 LIEF068021/41 LIEF068021/36 LIEF068021/45 LIEF068021/47 LIEF068021/48 LIEF068051/41 LIEF068071/46 LIEF068071/47 LIEF068071/41 LIEF068071/35 LIEF068071/36 LIEF068071/37 LIEF068071/43
Occupational shoes, clogs, Super Birki WL8011
Chaussures et bottes
The Super-Birki anti-static clog models are fitted with replaceable anti-static integrated insoles. Birki anti-static model has an integrated insole made of a single piece of flexible anti-static blended foam.
  • Anti-static and slip-resistant
  • Alkali, oil and grease resistant
  • Washable at 60 °C
EN ISO 20347
Certifications: EN ISO 20347
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité