Dropping funnels, cylindrical, graduated, with pressure balance
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1582-97-130 1582-97-102 1582-97-120
NEUB1582-97-130EA 407 EUR InStock
NEUB1582-97-130 NEUB1582-97-102 NEUB1582-97-120
Dropping funnels, cylindrical, graduated, with pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
Borosilicate glass 3.3, clear, with solid glass key.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground joint cone and socket, with divisions for approximate volume reading.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité