L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Washable cleanroom floor mats, WorkZone
Fournisseur: DYCEM
CZ02/12/CH CZ02/12/GN CZ02/20/CH CZ02/20/GN
DYCECZ02/12/CHEA 0 EUR InStock
DYCECZ02/12/CH DYCECZ02/12/GN DYCECZ02/20/CH DYCECZ02/20/GN
Washable cleanroom floor mats, WorkZone
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Specially designed mat to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. It effectively attracts, collects and retains contamination from the wheels of forklifts, pallet trucks, large trolleys and carts, preventing particles and microbes from getting into critical areas.
  • Flexible to be installed at different sized and shaped areas
  • Prevents 99% of contamination
  • Available as flame retardant or coving and inlaid
  • Also available in two different edging options: heavy duty aluminium edging or a lower profile stainless steel
Colour: DarkMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité