Drum pumps, stainless steel
Fournisseur: asecos
18908 18909 16923 16924 16925 16926
MSGA18908EA 389 EUR InStock
MSGA18908 MSGA18909 MSGA16923 MSGA16924 MSGA16925 MSGA16926
Drum pumps, stainless steel
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Stainless steel drum pump with PTFE seals. Drum pump with outlet hose 1,2 m and discharge arc. for flammable liquids electrically conductive. Can be used in Zone 0 and 1. Explosion group II A.
  • Available with flexible output or angled exit
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité