Anti-microbial benchtop mats, Silver Bioguard
Fournisseur: Diversified Biotech
Silver Bioguard
DIVESLVR-3300EA 273 EUR InStock
DIVESLVR-3300
Anti-microbial benchtop mats, Silver Bioguard
Protection des surfaces Protections pour paillasse
These anti-microbial mats contain silver nanoparticles to create contamination free work surface.
  • Nanoscale Silver particles bind with proteins to neutralise 99,9% of common microbes
  • Ensure consistent sample reproduction and results by significantly minimising workspace contamination
  • Silver is used extensively in medical applications where microbial contamination is a concern
  • Backed with anti-skid coating, perfect for the benchtop or culture hood
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité