Cleanroom bench mats
Fournisseur: Dycem
DYCECZ06/BM60045GREA 261 EUR InStock
DYCECZ06/BM60045GR
Cleanroom bench mats
Tapis de sol Tapis de sol fixes
This non-slip mat prevents the movement and loss of small components used in laboratories to stabilise fragile equipment. Approved for use in all classes of cleanrooms, including microelectronics, micro mechanics, semi-conductor, pharmaceutical, biotech and medical devices.
  • Improves accuracy, precision and assembly time
  • No outgassing, silicone or DOP
  • Non-particulating - helmke drum test
  • Protects sensitive products by safely draining static discharge
Colour: Grey
Information de livraison: Supplied with earthing stud.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité