L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tapis de table stériles pour préparation de chimiothérapie, BioClean ChemPrep™
Fournisseur: Nitritex
S-BCPM-4025B S-BCPM-5640B
115-1880EA 632 EUR InStock
115-1880 115-1938
Tapis de table stériles pour préparation de chimiothérapie, BioClean ChemPrep™
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Les tapis de table stériles pour les préparations de chimiothérapie BioClean sont dotés d'une très grande capacité d'absorption.
  • Construction à trois couches
  • Couche supérieure en maille pour une répartition uniforme, couche intermédiaire à très grande capacité d'absorption, couche inférieure imperméable
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma, à faible peluchage, sans latex
Certifications: ISO 9001:2008, EU BPF classe A
Attention: À conserver dans un endroit frais et sec (moins de 40 °C) à l'abri de la lumière directeMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité