Bandes et bandes élastiques fines antidérapantes, série 200, Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
SW3WS25 SW3TR50 SW3WS50 3WS100NN SW3TR122N SW3TR25N
MMMASW3WS25EA 321 EUR InStock
MMMASW3WS25 MMMASW3TR50 MMMASW3WS50 MMMA3WS100NN MMMASW3TR122N MMMASW3TR25N
Bandes et bandes élastiques fines antidérapantes, série 200, Safety-Walk™
Rubans adhésifs
Haute friction, fine texture résiliente, matériau antidérapant.
  • Pour les zones de circulation pieds nus humides
  • Surface en vinyle non minéral, à texture fine et antidérapante
  • Adhésif acrylique haute performance résistant à l'eau, idéal pour les conditions humides
  • Des formes et des tailles personnalisées sont disponibles
La surface à texture fine et antidérapante avec un support adhésif sensible à la pression offre une sécurité accrue. Verso enduit d'adhésif sensible à la pression protégé par une doublure amovible. Conçu pour une utilisation dans les zones de circulation humides et pieds nus. Les applications incluent une utilisation sur les douches, les baignoires, les planches de surf et autour des bains à remous et des piscines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité