L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
84881.320EA 64.8 EUR InStock
84881.320 84881.290
Propanol-2 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Evaporation residue ≤ 1 ppm
Water ≤ 50 ppm
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (205 nm) ≥ 10 %
Transmittance (210 nm) ≥ 50 %
Transmittance (225 nm) ≥ 80 %
Transmittance (240 nm) ≥ 95 %
Transmittance (255 nm) ≥ 99 %
Suitable for LC-MS Passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité