L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons de sécurité pour déchets et kit de ventilation, SymLine®
Fournisseur: S.C.A.T.
106480 106478 106484 106507 106527 106522 306482 306509 306581 106718 106719 106720
SCTV106480EA 315 EUR InStock
SCTV106480 SCTV106478 SCTV106484 SCTV106507 SCTV106527 SCTV106522 SCTV306482 SCTV306509 SCTV306581 SCTV106718 SCTV106719 SCTV106720
Bouchons de sécurité pour déchets et kit de ventilation, SymLine®
Capuchons Bouchons de sécurité
Les bouchons de sécurité pour déchets permettent de raccorder en toute sécurité la tuyauterie au conteneur à déchets. Le filtre d'évacuation intégré bloque les vapeurs de solvants, pour la protection de la santé et de l'environnement.
  • Les bouchons sont disponibles avec différentes tailles de filetage pour la fixation au système de tuyauterie
  • Les bouchons sont disponibles avec différents nombres de raccords de tuyaux pour l'élimination des déchets liquides
  • L'utilisation d'un collecteur 4 en 1 permet de raccorder simultanément jusqu'à 4 bouchons de sécurité
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité